Imprimer
Argent(II) oxyde 99+%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): Argent oxyde
205800100 205800500 205802500
ACRO205800100EA 152 EUR
ACRO205800100 ACRO205800500 ACRO205802500
Argent(II) oxyde 99+%
Argent(II) oxyde
Formule: Ag₂O
Poids moléculaire: 231.74 g/mol
Point de fusion: 800…830 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003404
Numéro CAS: 20667-12-3
EINECS: 243-957-1
UN: 1479
ADR: 5.1 I
Indice Merck: 12,08665
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Black Powder
Elemental Analysis ≥99.0 %
Nitrate (NO3) ≤50 ppm
Sulfate (SO4) ≤100 ppm
Aluminium (Al) ≤10 ppm
Iron (Fe) ≤30 ppm