Imprimer
Argent nitrate ≥99.8%, Puriss. p.a. Reag. Ph. Eur., ACS, ISO analytical reagent, Fluka™
Marques : Honeywell Chemicals
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): Lunar caustic, Silver mononitrate, Nitric acid silver salt
31630-100G 31630-1KG 31630-250G 31630-25G
31630-100GEA 640 EUR
31630-100G 31630-1KG 31630-250G 31630-25G
Argent nitrate ≥99.8%, Puriss. p.a. Reag. Ph. Eur., ACS, ISO analytical reagent, Fluka™
Argent nitrate
Formule: AgNO₃
Point d'ébullition: 444 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 212 °C
Densité: 4,350 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003414
Numéro CAS: 7761-88-8
EINECS: 231-853-9
UN: 1493
ADR: 5.1,II
REACH: 01-2119513705-43
Indice Merck: 12,08661
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f56d5ff35f4c0937041d9629e42aae69bf1987b3&vid=7ca52a55b378bddc27fb4a51ace3ae27a0451c75&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay Min. 99.8 %
Acid. or alk. react. impurities complying
Free acid complying
Cadmium (Cd) Max. 0.0001 %
Copper (Cu) Max. 0.0002 %
Iron (Fe) Max. 0.0002 %
Manganese (Mn) Max. 0.0005 %
Lead (Pb) Max. 0.001 %
Zinc (Zn) Max. 0.0001 %
Substances not precipitated by HCl (as SO₄) Max. 0.01 %
Chloride (Cl) Max. 0.0001 %
Nitrite (NO₂) Max. 0.05 %
Sulfate (SO₄) Max. 0.002 %
Al, Pb, Bi and Cu ions complying
Appearance of the solution complying