Imprimer
Argent nitrate ≥99%, grade dédié à la protéomique
Marques : VWR Chemicals
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
M122-100GEA 891 EUR
M122-100G M122-500G
Argent nitrate ≥99%, grade dédié à la protéomique
Argent nitrate
Protéine de coloration après séparation par électrophorèse. Également utilisée pour déterminer les ions chlorure dans la solution.
Formule: AgNO₃
Point d'ébullition: 444 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 210 °C
Densité: 4,35 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003414
Numéro CAS: 7761-88-8
EINECS: 231-853-9
UN: 1493
ADR: 5.1,II
REACH: 01-2119513705-43
Indice Merck: 12,08661
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f56d5ff35f4c0937041d9629e42aae69bf1987b3&vid=7ca52a55b378bddc27fb4a51ace3ae27a0451c75&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Chlorure <0,0005%
Clarity of Solution Passe
Cuivre ≤0,0002%
Free Acid Test Passe
Fer ≤0,0002%
Plomb ≤0,001%
Pureté ≥99,0%
Substances not Precipitated by HCl <0,01%
Sulfate ≤0,002%