Imprimer
Argent nitrate ≥99% ACS
Marques : VWR Chemicals
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): Lunar caustic, Silver mononitrate, Nitric acid silver salt
0377-100GEA 879 EUR
0377-100G 0377-25G
Argent nitrate ≥99% ACS
Argent nitrate
Staining protein after electrophoretic separation. Also used to determine chloride ions in solution.
Formule: AgNO₃
Poids moléculaire: 169.87 g/mol
Point d'ébullition: 444
Point de fusion: 210
Densité: 4.35 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003414
Numéro CAS: 7761-88-8
EINECS: 231-853-9
UN: 1493
ADR: 5.1 II
REACH: 01-2119513705-43
Indice Merck: 12,08661
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f56d5ff35f4c0937041d9629e42aae69bf1987b3&vid=7ca52a55b378bddc27fb4a51ace3ae27a0451c75&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance (ACS) Colorless or white solid.
Chloride ≤0.0005%
Clarity of Solution Pass
Copper ≤0.0002%
Free Acid Test Pass
Iron ≤0.0002%
Lead ≤0.001%
Purity ≤99%
Substances not Precipitated by HCl ≤0.01%
Sulphate ≤0.002%