Fluorure d'argent ≥98%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Synonyme(s):
Argent fluorure
Purity: 98%
CAS No.: 7775-41-9
Molecular Formula: AgF
Formula Weight: 126.87
Physical Form: Crystalline
Density: 5.852
Appearance: Orange/brown
Melting Point: 435°
Boiling Point: ca 1150°
Solubility: Soluble in HF, ammonia, CH3CN
Merck Reference: 14,8514
UN No.: 3260
MDL No.: MFCD00003410
Formule:
AgF Poids moléculaire: 126.87 g/mol Point d'ébullition: ∼1150 °C Point de fusion: 435 °C Densité: 5.852 Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00003410 Numéro CAS: 7775-41-9 EINECS: 231-895-8 UN: 3260 ADR: 8 II Indice Merck: 12,08657 |