Imprimer
Argent chlorure ≥99.9% (base métaux)
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
11421.14 11421.22 11421.36 11421.69
11421.14EA 178 EUR
11421.14 11421.22 11421.36 11421.69
Argent chlorure ≥99.9% (base métaux)
Argent chlorure
Purity: 99.9% CAS No.: 7783-90-6 Molecular Formula: AgCl Formula Weight: 143.32 Physical Form: Crystalline Density: 5.56 Refractive Index: 2.071 Sensitivity: Light Sensitive Appearance: White Odour: Odourless Melting Point: 455° Boiling Point: 1550° Merck Reference: 14,8509 UN No.: 3077 MDL No.: MFCD00003399
Formule: AgCl
Point d'ébullition: 1550 °C
Point de fusion: 455 °C
Densité: 5,56
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003399
Numéro CAS: 7783-90-6
EINECS: 232-033-3
UN: 3077
ADR: 9,III
Indice Merck: 14,8509