Imprimer
Argent chlorure 99+%, très pur
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
211270100 211270500 211272500
ACRO211270100EA 125 EUR
ACRO211270100 ACRO211270500 ACRO211272500
Argent chlorure 99+%, très pur
Argent chlorure
Formule: AgCl
Poids moléculaire: 143.32 g/mol
Point d'ébullition: 1550 °C (760 mmHg)
Point de fusion: 455 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003399
Numéro CAS: 7783-90-6
EINECS: 232-033-3
UN: 1759
ADR: 8 III
Indice Merck: 13,08582
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to pink-beige to grey Powder
Titration ≥99.0 %
Copper (Cu) ≤4 ppm
Iron (Fe) ≤10 ppm
Lead (Pb) ≤10 ppm