Imprimer
Oxyde de praseodyme (III,IV) ≥99.9%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): Praséodyme (III,IV) oxyde
36276.09 36276.18
36276.09EA 93.9 EUR
36276.09 36276.18
Oxyde de praseodyme (III,IV) ≥99.9%
Oxyde de praseodyme (III,IV)
Purity: 99.9% CAS No.: 12037-29-5 Molecular Formula: Pr6O11 Formula Weight: 1021.43 Physical Form: 3-12mm Sintered Lump Melting Point: 2500° MDL No.: MFCD00011178
Formule: O₁₁Pr₆
Poids moléculaire: 1021.44 g/mol
Point de fusion: 2500 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011178
Numéro CAS: 12037-29-5
EINECS: 234-857-9