Oxyde de praseodyme (III,IV) 99,99 REO basis, REacton®
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
Praséodyme (III,IV) oxyde
Purity: 99.99%
CAS No.: 12037-29-5
Molecular Formula: Pr6O11
Formula Weight: 1021.43
Physical Form: Powder
Melting Point: 2500°
MDL No.: MFCD00011178
Formule:
O₁₁Pr₆ Poids moléculaire: 1021.44 g/mol Point de fusion: 2500 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00011178 Numéro CAS: 12037-29-5 EINECS: 234-857-9 |