Imprimer
Oxyde de praseodyme (III,IV) ≥99.996% (REO, base d'oxyde de terre rare), REacton®
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
10914.06 10914.14
10914.06EA 91.7 EUR
10914.06 10914.14
Oxyde de praseodyme (III,IV) ≥99.996% (REO, base d'oxyde de terre rare), REacton®
Oxyde de praseodyme (III,IV)
Purity: 99.996% CAS No.: 12037-29-5 Molecular Formula: Pr6O11 Formula Weight: 1021.43 Physical Form: Powder Melting Point: 2500° MDL No.: MFCD00011178
Formule: O₁₁Pr₆
Point de fusion: 2500 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011178
Numéro CAS: 12037-29-5
EINECS: 234-857-9