Imprimer
Trioxyde de dipraséodyme 99,9 Metals basis
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
35663.09 35663.18
35663.09EA 161 EUR
35663.09 35663.18
Trioxyde de dipraséodyme 99,9 Metals basis
Trioxyde de dipraséodyme
Purity: 99.9% CAS No.: 12036-32-7 Molecular Formula: Pr2O3 Formula Weight: 329.83 Physical Form: 3-12mm Sintered Lump Density: 7.07 Melting Point: 2300° Merck Reference: 14,7712 MDL No.: MFCD00011178
Formule: O₃Pr₂
Poids moléculaire: 329.81 g/mol
Point de fusion: 2300 °C
Densité: 7.07
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011178
Numéro CAS: 12036-32-7
EINECS: 234-857-9
Indice Merck: 14,7712