Imprimer
Lanthane (III) oxyde, Supelco®
Marques : Merck
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ200
1.12220.0100 1.12220.0500
1.12220.0100EA 213 EUR
1.12220.0100 1.12220.0500
Lanthane (III) oxyde, Supelco®
Lanthane (III) oxyde
Formule: La₂O₃
Point d'ébullition: 4200 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 2315 °C
Densité: 6,51 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011071
Numéro CAS: 1312-81-8
EINECS: 215-200-5
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Melting Point 2315 °C
Molar Mass 325.82 g/mol
Bulk Density 1300 kg/m3
Boiling Point 4200 °C
Density 6.51 g/cm3 (20 °C)
pH 9.0 (50 g/l, H2O, 20 °C) (slurry)