Imprimer
Lanthane (III) oxyde ≥99.99% (REO, base d'oxyde de terre rare), REacton®
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
11264.30 11264.18 11264.A1
11264.30EA 217 EUR
11264.30 11264.18 11264.A1
Lanthane (III) oxyde ≥99.99% (REO, base d'oxyde de terre rare), REacton®
Lanthane (III) oxyde
Purity: 99.99% CAS No.: 1312-81-8 Molecular Formula: La2O3 Formula Weight: 325.82 Physical Form: Powder Density: 6.51 Melting Point: 2307° Boiling Point: 4200° Merck Reference: 14,5363 MDL No.: MFCD00011071
Formule: La₂O₃
Poids moléculaire: 325.81 g/mol
Point d'ébullition: 4200 °C
Point de fusion: 2307 °C
Densité: 6.51
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011071
Numéro CAS: 1312-81-8
EINECS: 215-200-5
Indice Merck: 14,5363