Imprimer
Lanthane (III) oxyde 99.9% (sur base traces de métaux)
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
199162500 199160010
ACRO199162500EA 215 EUR
ACRO199162500 ACRO199160010
Lanthane (III) oxyde 99.9% (sur base traces de métaux)
Lanthane (III) oxyde
Formule: La₂O₃
Poids moléculaire: 325.81 g/mol
Point d'ébullition: 4200 °C (760 mmHg)
Point de fusion: 2315 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011071
Numéro CAS: 1312-81-8
EINECS: 215-200-5
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to off-white Powder
Assay ≥99.85 % (La2O3) TREO base
Loss on ignition ≤3.0 % (1000°C)
Iron(III)oxide (Fe2O3) ≤250 ppm