Imprimer
Triiodure de praséodyme, ultra sec ≥99.9% (REO, base d'oxyde de terre rare)
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Dans une ampoule sous argon
39385.03 39385.06
39385.03EA 173 EUR
39385.03 39385.06
Triiodure de praséodyme, ultra sec ≥99.9% (REO, base d'oxyde de terre rare)
Triiodure de praséodyme
Purity: 99.9+% CAS No.: 13813-23-5 Molecular Formula: I3Pr Formula Weight: 521.62 Physical Form: Crystalline/Needles, Ampouled under argon Sensitivity: Light Sensitive and Hygroscopic MDL No.: MFCD00049513
Formule: I₃Pr
Poids moléculaire: 521.62 g/mol
Point de fusion: 737 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00049513
Numéro CAS: 13813-23-5
EINECS: 237-466-1