Imprimer
Trifluorure de praséodyme, anhydrous 99,9895 REO basis, REacton®
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
11241.09 11241.18
11241.09EA 196 EUR
11241.09 11241.18
Trifluorure de praséodyme, anhydrous 99,9895 REO basis, REacton®
Trifluorure de praséodyme
Purity: 99.9895% CAS No.: 13709-46-1 Molecular Formula: F3Pr Formula Weight: 197.90 Physical Form: Powder Density: 6.2 Appearance: Green Odour: Odourless Melting Point: 1395° UN No.: 3288 MDL No.: MFCD00016287
Formule: F₃Pr
Poids moléculaire: 197.9 g/mol
Point de fusion: 1395
Densité: 6.2
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00016287
Numéro CAS: 13709-46-1
EINECS: 237-254-9
UN: 3288
ADR: 6.1 III