Imprimer
Trifluorure de lanthane, anhydre ≥99.9% (REO, base d'oxyde de terre rare)
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): Lanthanum trifluoride
41414.09 41414.18
41414.09EA 98 EUR
41414.09 41414.18
Trifluorure de lanthane, anhydre ≥99.9% (REO, base d'oxyde de terre rare)
Trifluorure de lanthane
Purity: 99.9% CAS No.: 13709-38-1 Molecular Formula: F3La Formula Weight: 195.90 Physical Form: 3-6mm Pieces Density: 5.936 Melting Point: 1493° MDL No.: MFCD00011073
For vacuum deposition
Formule: F₃La
Poids moléculaire: 195.9 g/mol
Point d'ébullition: ∼2327 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 1493 °C
Densité: 5.936
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011073
Numéro CAS: 13709-38-1
EINECS: 237-252-8
UN: 3288
ADR: 6.1 III