Trichlorure de lanthane, ultra sec ≥99.9% (REO, base d'oxyde de terre rare)
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Synonyme(s):
Lanthane trichlorure, Lanthane (III) chlorure
Dans une ampoule sous argon
Purity: 99.9%
CAS No.: 10099-58-8
Molecular Formula: LaCl3
Formula Weight: 245.27
Physical Form: -10 Mesh Beads, Ampouled under argon
Density: 3.842
Appearance: White
Odour: Odourless
Melting Point: 860°
Boiling Point: 1000°
Merck Reference: 14,5363
UN No.: 3077
MDL No.: MFCD00011068
Formule:
Cl₃La Poids moléculaire: 245.26 g/mol Point d'ébullition: 1000 °C Point de fusion: 860 °C Densité: 3.842 Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00011068 Numéro CAS: 10099-58-8 EINECS: 233-237-5 UN: 3077 ADR: 9 III Indice Merck: 14,5363 |