Hexaborure de lanthane ≥99.5%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s):
Lanthanum boride
Purity: 99.5%
CAS No.: 12008-21-8
Molecular Formula: LaB6
Formula Weight: 203.78
Physical Form: -325 Mesh Powder
Density: 2.61
Melting Point: 2210°
Solubility: Insoluble in water, HCl
MDL No.: MFCD00151350
Formule:
B₆La Point de fusion: 2210 °C Densité: 2,61 Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00151350 Numéro CAS: 12008-21-8 EINECS: 234-531-6 |