Isoquinoléine 97%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Purity: 97+%
CAS No.: 119-65-3
Molecular Formula: C9H7N
Formula Weight: 129.16
Flash Point: 107°(225°F)
Refractive Index: 1.6245
Odour: Pungent
pH: 7.5
Melting Point: 24-27°
Boiling Point: 241-243°
Beilstein Reference: 107549
Merck Reference: 14,5222
UN No.: 2811
MDL No.: MFCD00006898
Formule:
C₉H₇N Point d'ébullition: 241…243 °C Point de fusion: 24…27 °C Densité: 1,090 Point éclair: 107 °C (225 °F) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00006898 Numéro CAS: 119-65-3 EINECS: 204-341-8 UN: 2811 ADR: 6.1,II Indice Merck: 14,5222 |