Isoquinoléine 97%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Formule:
C₉H₇N Poids moléculaire: 129.16 g/mol Point d'ébullition: 242 Point de fusion: 24…28 °C Densité: 1.09 g/cm³ Point éclair: 107 Température de stockage: Refrigerator |
Numéro MDL:
MFCD00006898 Numéro CAS: 119-65-3 EINECS: 204-341-8 UN: 2811 ADR: 6.1 II Indice Merck: 13,05242 |
Résultats des tests de spécification
Appearance | Colorless to white to yellow to light brown Fused solid or liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 24 to 28 °C |
GC | ≥96.0 % |