4-Bromoisoquinoleine ≥98%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Purity: 98%
CAS No.: 1532-97-4
Molecular Formula: C9H6BrN
Formula Weight: 208.06
Flash Point:
Formule:
C₉H₆BrN Point d'ébullition: 285 °C Point de fusion: 39…43 °C Point éclair: >110 °C (230 °F) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00006904 Numéro CAS: 1532-97-4 EINECS: 216-244-8 |