Imprimer
4-Bromoisoquinoleine 98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
107090010 107090100
ACRO107090010EA 36.6 EUR
ACRO107090010 ACRO107090100
4-Bromoisoquinoleine 98%
4-Bromoisoquinoleine
Formule: C₉H₆BrN
Point d'ébullition: 280 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 39…43 °C
Point éclair: >110 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00006904
Numéro CAS: 1532-97-4
EINECS: 216-244-8
UN: 2811
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to light beige Crystalline solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 39 to 43 °C
GC ≥97.5 %