5-Aminoindane 97%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Formule:
C₉H₁₁N Point d'ébullition: 247…249 °C (745 mmHg) Point de fusion: 34…36 °C Point éclair: >110 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00003803 Numéro CAS: 24425-40-9 EINECS: 246-241-7 ADR: 6.1,III |
Résultats des tests de spécification
Appearance | Brown Crystalline mass |
Infrared spectrum | Conforms |
GC | ≥96.0 % |
NMR (1H-NMR) | Consistent with structure |