Imprimer
5-Méthoxy-1-indanone ≥98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
L11165.03 L11165.06
L11165.03EA 42.2 EUR
L11165.03 L11165.06
5-Méthoxy-1-indanone ≥98%
5-Méthoxy-1-indanone
Purity: 98% CAS No.: 5111-70-6 Molecular Formula: C10H10O2 Formula Weight: 162.19 Melting Point: 108-110° Beilstein Reference: 1282137
Formule: C₁₀H₁₀O₂
Point d'ébullition: 145…150 °C (0,2 mmHg)
Point de fusion: 108…110 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003789
Numéro CAS: 5111-70-6
EINECS: 225-838-6