Imprimer
5-Méthoxy-1-indanone 98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
179670050 179670100
ACRO179670050EA 107 EUR
ACRO179670050 ACRO179670100
5-Méthoxy-1-indanone 98%
5-Méthoxy-1-indanone
Formule: C₁₀H₁₀O₂
Point d'ébullition: 145…150 °C (0,2 mmHg)
Point de fusion: 107…111 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003789
Numéro CAS: 5111-70-6
EINECS: 225-838-6
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Green-brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 107 to 111 °C
GC ≥97.5 %