2-Indanone ≥98%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s):
beta-Hydrindone, 2-Oxoindane, 1H-Inden-2(3H)-one
Purity: 98%
CAS No.: 615-13-4
Molecular Formula: C9H8O
Formula Weight: 132.16
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point: 100°(212°F)
Melting Point: 52-56°
Boiling Point: 218° dec.
Beilstein Reference: 636550
MDL No.: MFCD00003792
Formule:
C₉H₈O Poids moléculaire: 132.16 g/mol Point d'ébullition: 218 °C (déc.) Point de fusion: 52…56 °C Densité: 1.0712 g/cm³ (67 °C) Point éclair: 100 °C (212 °F) Température de stockage: Réfrigérateur |
Numéro MDL:
MFCD00003792 Numéro CAS: 615-13-4 EINECS: 210-410-3 |