2-Indanone 97%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s):
beta-Hydrindone, 2-Oxoindane, 1H-Inden-2(3H)-one
Formule:
C₉H₈O Poids moléculaire: 132.16 g/mol Point d'ébullition: 220…225 °C (1013 hPa) Point de fusion: 50…57 °C Point éclair: 100 °C Température de stockage: Réfrigérateur |
Numéro MDL:
MFCD00003792 Numéro CAS: 615-13-4 EINECS: 210-410-3 |
Résultats des tests de spécification
Appearance | Light yellow to brown Powder or crystals and/or chunks |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 50 to 57 °C |
GC | ≥96.0 % |