Imprimer
1-Indanone 99+%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 2,3-Dihydro-1H-inden-1-one
122110100 122110250 122111000
ACRO122110100EA 76.1 EUR
ACRO122110100 ACRO122110250 ACRO122111000
1-Indanone 99+%
1-Indanone
Formule: C₉H₈O
Poids moléculaire: 132.16 g/mol
Point d'ébullition: 243…245 °C (760 mmHg)
Point de fusion: 38…42 °C
Point éclair: >110 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003785
Numéro CAS: 83-33-0
EINECS: 201-470-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to brown Crystalline mass
Infrared spectrum Conforms
Melting point 38 to 42 °C
GC ≥99.0 %
NMR (1H-NMR) Consistent with structure