Imprimer
2-Bromo-1-indanol ≥99%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
A13511.18 A13511.09
A13511.18EA 137 EUR
A13511.18 A13511.09
2-Bromo-1-indanol ≥99%
2-Bromo-1-indanol
Purity: 99% CAS No.: 5400-80-6 Molecular Formula: C9H9BrO Formula Weight: 213.08 Melting Point: 128-132° Beilstein Reference: 2046877
Formule: C₉H₉BrO
Point d'ébullition: 290 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 128…132 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003798
Numéro CAS: 5400-80-6
EINECS: 226-442-6