Diséléniure de diphényle ≥98%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Purity: 98%
CAS No.: 1666-13-3
Molecular Formula: C12H10Se2
Formula Weight: 312.13
Melting Point: 61-63°
Beilstein Reference: 2047179
UN No.: 3283
MDL No.: MFCD00003001
Formule:
C₁₂H₁₀Se₂ Point d'ébullition: 377 °C (1013 hPa) Point de fusion: 61…63 °C Densité: 1,32 g/cm³ (20 °C) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00003001 Numéro CAS: 1666-13-3 EINECS: 216-780-2 UN: 3283 ADR: 6.1,II |