Séléniure de diméthyle
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
CAS No.: 593-79-3
Molecular Formula: C2H6Se
Formula Weight: 109.03
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Physical Form: Liquid
Density: 1.41
Appearance: Colourless
Odour: Unpleasant
Boiling Point: 56-58°
Beilstein Reference: 1696848
UN No.: 3282
MDL No.: MFCD00014848
Formule:
C₂H₆Se Point d'ébullition: 56…58 °C Densité: 1,41 Température de stockage: Réfrigérateur |
Numéro MDL:
MFCD00014848 Numéro CAS: 593-79-3 EINECS: 209-807-4 UN: 3282 ADR: 6.1,III |