Imprimer
Diséléniure de diméthyle ≥99%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
68119.03 68119.06
68119.03EA 103 EUR
68119.03 68119.06
Diséléniure de diméthyle ≥99%
Diséléniure de diméthyle
Purity: 99% CAS No.: 7101-31-7 Molecular Formula: (CH3)2Se2 Formula Weight: 187.99 Flash Point: 60°(140°F) Physical Form: Liquid Density: 1.987 Refractive Index: 1.6388 Sensitivity: Air and Moisture Sensitive Odour: Unpleasant Boiling Point: 155-157° UN No.: 2929 MDL No.: MFCD00008254
Formule: C₂H₆Se₂
Point d'ébullition: 155…157 °C
Point de fusion: –82 °C
Densité: 1,987
Point éclair: 60 °C (140 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008254
Numéro CAS: 7101-31-7
EINECS: 230-410-7
UN: 2929
ADR: 6.1,II