Dioxyde de tellure ≥99.995% (base métaux)
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Purity: 99.995%
CAS No.: 7446-07-3
Molecular Formula: TeO2
Formula Weight: 159.60
Physical Form: Powder
Density: 5.8
Melting Point: 733°
Merck Reference: 14,9123
MDL No.: MFCD00011263
Formule:
O₂Te Point d'ébullition: 1245 °C (1013 hPa) Point de fusion: 733 °C Densité: 5,8 Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00011263 Numéro CAS: 7446-07-3 EINECS: 231-193-1 Indice Merck: 14,9123 |