Sélénium dioxyde pour la synthèse, sublimé, Sigma-Aldrich®
Marques : MerckTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Synonyme(s):
Dioxyde de sélénium
M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ200
Formule:
SeO₂ Point de fusion: 315 °C Densité: 3,95 g/cm³ (20 °C) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00003562 Numéro CAS: 7446-08-4 EINECS: 231-194-7 UN: 3283 ADR: 6.1,III Indice Merck: 13,08508 |
Résultats des tests de spécification
Solubility | 384 g/l (14°C) |
Molar Mass | 1500 kg/m3 |
Bulk Density | 1500 kg/m3 |
Vapor Pressure | 16 hPa (70 °C) |
pH | 2 (10 g/l, H2O, 20 °C) |
Synonyms | Selenious anhydride, Selenium(IV) oxide |
Hill Formula | O2Se |
Chemical Formula | SeO2 |