Imprimer
Sélénium dioxyde 99.8% (sur base traces de métaux)
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): Dioxyde de sélénium
200000100 200001000 200005000 200000025
ACRO200000100EA 56.4 EUR
ACRO200000100 ACRO200001000 ACRO200005000 ACRO200000025
Sélénium dioxyde 99.8% (sur base traces de métaux)
Sélénium dioxyde
Formule: SeO₂
Point de fusion: 315 °C (subl.)
Densité: 3,95 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003562
Numéro CAS: 7446-08-4
EINECS: 231-194-7
UN: 3283
ADR: 6.1,II
Indice Merck: 13,08508
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to light beige Powder
Assay 70 to 71.5 % Se
Total trace metal impurities ≤0.2 %
Arsenic (As) ≤20 ppm
Cadmium (Cd) ≤5 ppm
Copper (Cu) ≤10 ppm
Iron (Fe) ≤50 ppm
Lead (Pb) ≤50 ppm
Mercury (Hg) ≤5 ppm
Nickel (Ni) ≤10 ppm
Tellurium (Te) ≤500 ppm
Insoluble matter ≤0.2 %