Sélénium dioxyde 99.999% (sur base traces de métaux)
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Synonyme(s):
Dioxyde de sélénium
Formule:
SeO₂ Point de fusion: 315 °C Densité: 3,95 g/cm³ (20 °C) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00003562 Numéro CAS: 7446-08-4 EINECS: 231-194-7 UN: 3283 ADR: 6.1,II Indice Merck: 13,08508 |
Résultats des tests de spécification
Appearance | Off-white Crystalline powder |
Total trace metal impurities | ≤0.001 % |