Chlorure de sélénium ≥99%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Dans une ampoule sous argon
Purity: 99%
CAS No.: 10025-68-0
Molecular Formula: Se2Cl2
Formula Weight: 228.83
Physical Form: Liquid, Ampouled under argon
Density: 2.77
Melting Point: -85°
Boiling Point: 127° dec.
Solubility: Decomposes in water. Soluble in chloroform, benzene, carbon tetrachloride, carbon disulfide
Merck Reference: 14,8432
UN No.: 2922
MDL No.: MFCD00011226
Formule:
SeCl Point d'ébullition: 127 °C (déc.) Point de fusion: –85 °C Densité: 2,77 Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00011226 Numéro CAS: 10025-68-0 EINECS: 233-037-8 UN: 2922 ADR: 8,II Indice Merck: 14,8432 |