Ammonium nitrate ≥98.5%, GPR RECTAPUR®
Marques : VWR ChemicalsTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
Nitrate d'ammonium
Formule:
NH₄NO₃ Poids moléculaire: 80.04 g/mol Point d'ébullition: 230 Point de fusion: 169 Densité: 1.73 g/cm³ (20 °C) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00011425 Numéro CAS: 6484-52-2 EINECS: 229-347-8 UN: 1942 ADR: 5.1 III Indice Merck: 13,00538 |
Résultats des tests de spécification
Essai (calculé sur substance anhydre) | 98,5 % min. |
Métaux lourds (en Pb) | 10 ppm max. |
PO4 (phosphate) | 20 ppm max. |
Fe (fer) | 10 ppm max. |