Imprimer
Ammonium nitrate ≥95% ACS
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): Nitrate d'ammonium
12363.36 12363.A3
12363.36EA 62.6 EUR
12363.36 12363.A3
Ammonium nitrate ≥95% ACS
Ammonium nitrate
Formule: NH₄NO₃
Poids moléculaire: 80.04 g/mol
Point d'ébullition: 210 °C (déc.)
Point de fusion: 170 °C
Densité: 1.72
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011425
Numéro CAS: 6484-52-2
EINECS: 229-347-8
UN: 1942
ADR: 5.1 III
Indice Merck: 14,534