Imprimer
Ammonium nitrate 98% ACS
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): Nitrate d'ammonium
423350010 423350250 423350050
ACRO423350010EA 90.6 EUR
ACRO423350010 ACRO423350250 ACRO423350050
Ammonium nitrate 98% ACS
Ammonium nitrate
Formule: NH₄NO₃
Poids moléculaire: 80.04 g/mol
Point d'ébullition: 230
Point de fusion: 169
Densité: 1.72 g/cm³
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011425
Numéro CAS: 6484-52-2
EINECS: 229-347-8
UN: 1942
ADR: 5.1 III
Indice Merck: 13,00538
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White Adhering crystals
Residue after ignition ≤0.01 %
pH 4.5 to 6.0 (5 % at 25°C)
Titration excess NaOH ≥97.5 %
Chloride (Cl) ≤5 ppm
Nitrite (NO2) (Limit about 5 ppm) Passes test
Phosphate (PO4) ≤5 ppm
Sulfate (SO4) ≤0.002 %
Iron (Fe) ≤2 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤5 ppm
Insoluble matter ≤0.005 %