Imprimer
Ammonium nitrate 99+% analysis_for
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): Nitrate d'ammonium
205860010 205865000 205861000 205860025
ACRO205860010EA 138 EUR
ACRO205860010 ACRO205865000 ACRO205861000 ACRO205860025
Ammonium nitrate 99+% analysis_for
Ammonium nitrate
Formule: NH₄NO₃
Poids moléculaire: 80.04 g/mol
Point d'ébullition: 210 °C (760 mmHg)
Point de fusion: 169 °C
Densité: 1.72 g/cm³
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011425
Numéro CAS: 6484-52-2
EINECS: 229-347-8
UN: 1942
ADR: 5.1 III
Indice Merck: 13,00538
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White Adhering crystals
Residue after ignition ≤0.01 % (as SO4)
pH 4.5 to 6 (5 % at 20°C)
Titration with NaOH ≥99.0 %
Chloride (Cl) ≤5 ppm
Nitrite (NO2) ≤5 ppm
Sulfate (SO4) ≤20 ppm
Iron (Fe) ≤2 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤5 ppm