Imprimer
Tritellurure de dibismuth ≥99.999% (base métaux) pour dépôt sous vide
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): Dibismuth tritelluride
14519.09 14519.18
14519.09EA 148 EUR
14519.09 14519.18
Tritellurure de dibismuth ≥99.999% (base métaux) pour dépôt sous vide
Tritellurure de dibismuth
Purity: 99.999% CAS No.: 1304-82-1 Molecular Formula: Bi2Te3 Formula Weight: 800.76 Physical Form: 6mm & Down Pieces Sensitivity: Moisture Sensitive Appearance: Grey Odour: Odourless Melting Point: 573° UN No.: 3284 MDL No.: MFCD00014201
Formule: Bi₂Te₃
Point de fusion: 573 °C
Densité: 7,69 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00014201
Numéro CAS: 1304-82-1
EINECS: 215-135-2
UN: 3284
ADR: 6.1,III
Indice Merck: 12,01331