Imprimer
Tritellurure de diarsenic ≥99.999% (base métaux)
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
41709.09 41709.18
41709.09EA 258 EUR
41709.09 41709.18
Tritellurure de diarsenic ≥99.999% (base métaux)
Tritellurure de diarsenic
Purity: 99.999% CAS No.: 12044-54-1 Molecular Formula: As2Te3 Formula Weight: 532.64 Physical Form: 3-12mm Pieces Density: 6.50 Melting Point: 381° UN No.: 1557 MDL No.: MFCD00014167
Vacuum deposition
Formule: As₂Te₃
Point de fusion: 381 °C
Densité: 6,50
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00014167
Numéro CAS: 12044-54-1
EINECS: 234-955-1
UN: 1557
ADR: 6.1,II