Imprimer
Tritellurure de diantimoine ≥99.999% (base métaux)
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
36282.09 36282.18
36282.09EA 190 EUR
36282.09 36282.18
Tritellurure de diantimoine ≥99.999% (base métaux)
Tritellurure de diantimoine
Purity: 99.999% CAS No.: 1327-50-0 Molecular Formula: Sb2Te3 Formula Weight: 626.30 Physical Form: 3-12mm Lump Density: 6.5 Appearance: Grey Odour: Odourless Melting Point: 629° UN No.: 1549 MDL No.: MFCD00016320
For vacuum deposition
Formule: Sb₂Te₃
Point de fusion: 629 °C
Densité: 6,5
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00016320
Numéro CAS: 1327-50-0
EINECS: 215-480-9
UN: 1549
ADR: 6.1,III