Imprimer
Triséléniure de diarsenic ≥99.999% (base métaux)
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): Arsenic(III) selenide
12849.06 12849.14
12849.06EA 179 EUR
12849.06 12849.14
Triséléniure de diarsenic ≥99.999% (base métaux)
Triséléniure de diarsenic
Purity: 99.999% CAS No.: 1303-36-2 Molecular Formula: As2Se3 Formula Weight: 386.72 Physical Form: 1-6mm Fused Pieces Density: 4.75 Melting Point: 260° Merck Reference: 14,805 UN No.: 3077 MDL No.: MFCD00014166
For vacuum deposition
Formule: As₂Se₃
Poids moléculaire: 386.72 g/mol
Point de fusion: 260 °C
Densité: 4.75
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00014166
Numéro CAS: 1303-36-2
EINECS: 215-119-5
UN: 3077
ADR: 9 III
Indice Merck: 14,805