Imprimer
Phosphore pentasulfure 98+%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
196720010 196725000
ACRO196720010EA 131 EUR
ACRO196720010 ACRO196725000
Phosphore pentasulfure 98+%
Phosphore pentasulfure
Formule: P₂S₅
Point d'ébullition: 514 °C (760 mmHg)
Point de fusion: 282…286 °C
Densité: 2,08 g/cm³ (20 °C)
Point éclair: >100 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011441
Numéro CAS: 1314-80-3
EINECS: 215-242-4
UN: 1340
ADR: 4.3,II
Indice Merck: 12,07511
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Yellow to green Powder
Assay ≥98.0 %