Imprimer
di-Phosphore pentaoxyde ISO, ACS, Reag. Ph. Eur. pour analyses, Supelco®
Marques : Merck
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): Acide phosphorique anhydre
M-Clarity™ (Niveau de Qualité) = MQ200
1.00570.0100 1.00570.0500
1.00570.0100EA 78.2 EUR
1.00570.0100 1.00570.0500
di-Phosphore pentaoxyde ISO, ACS, Reag. Ph. Eur. pour analyses, Supelco®
di-Phosphore pentaoxyde
Formule: P₂O₅
Poids moléculaire: 141.94 g/mol
Point de fusion: 562
Densité: 2.253 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011440
Numéro CAS: 1314-56-3
EINECS: 215-236-1
UN: 1807
ADR: 8 II
Indice Merck: 13,07441