Imprimer
Phosphoryle trichlorure ≥99%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): Phosphorus (V) oxide chloride, Phosphorus oxychloride, Phosphoryl chloride, Phosphorus(V) oxychloride
10525.30 10525.A1
10525.30EA 73.7 EUR
10525.30 10525.A1
Phosphoryle trichlorure ≥99%
Phosphoryle trichlorure
Purity: 99% CAS No.: 10025-87-3 Molecular Formula: Cl3OP Formula Weight: 153.33 Physical Form: Liquid Density: 1.645 Refractive Index: 1.460 Sensitivity: Moisture Sensitive Appearance: Colourless Odour: Pungent Melting Point: 1.25° Boiling Point: 105.8° Merck Reference: 14,7349 UN No.: 1810 MDL No.: MFCD00011443
Formule: POCl₃
Poids moléculaire: 153.33 g/mol
Point d'ébullition: 105.8 °C
Point de fusion: 1.25 °C
Densité: 1.645
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011443
Numéro CAS: 10025-87-3
EINECS: 233-046-7
UN: 1810
ADR: 6.1 I
Indice Merck: 12,07506