Imprimer
Phosphoryle trichlorure 99%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): Phosphorus (V) oxide chloride, Phosphorus oxychloride, Phosphoryl chloride, Phosphorus(V) oxychloride
191290010 191292500
ACRO191290010EA 156 EUR
ACRO191290010 ACRO191292500
Phosphoryle trichlorure 99%
Phosphoryle trichlorure
Formule: POCl₃
Poids moléculaire: 153.33 g/mol
Point d'ébullition: 107
Point de fusion: 1.2 °C
Densité: 1.645 g/cm³
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011443
Numéro CAS: 10025-87-3
EINECS: 233-046-7
UN: 1810
ADR: 6.1 I
Indice Merck: 12,07506
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear liquid
Refractive index 1.4600 to 1.4620 (20°C, 589 nm)
Titration Argentometric ≥98.5 % (ex Cl)
Color scale ≤40 APHA
Phosphorus trichloride (PCl3) ≤0.3 %